Learn More
DC-05, MedChemExpress
Código de producto. 16461517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461517 50 mg 50 miligramos
16438027 5 mg 5 miligramos
16405318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12746
MedChemExpress DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.
DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DC-05
CAS 890643-16-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNCCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CN(C3=CC=CC=C34)C5=C4C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 383.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.49
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death