Learn More
Tocris Bioscience™ DBZ
Código de producto. 18700417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18700417 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18700417 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor TB4489RMU/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
DBZ synthesized to Ancillary Material Grade
DBZ-RMU is an Ancillary Material Grade version of product DBZ (Cat. No. 4489). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies. Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(1 S)-2-[[(7 S)-6,7-Dihydro-5-methyl-6-oxo-5 H-dibenz[b,d]azepin-7-yl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-3,5-difluorobenzeneacetamide
CAS 209984-56-5
Cantidad 10 mg
Objetivo Secretase Inhibitors
Fórmula molecular C26H23F2N3O3
Pureza 0.98