Learn More
DBU, TRC
Código de producto. 30008923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
150 g
Tamaño de la unidad:
10 g
150 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008923 50 g 50 g
30004063 10 g 10 g
30008093 150 g 150 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41709050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6674-22-2
Fórmula molecular C9 H16 N2
Peso molecular (g/mol) 152.24
Sinónimo 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-, 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undeca-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undecene-7, 1,8-Diazabicycloundec-7-ene, 2H,3H,4H,6H,7H,8H,9H,10H-Pyrimido[1,2-a]azepine, Active D 10, Alcanpoudre DBU 70-3KG, Amicure DBUE, DBU, Dabco DBU, Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Lupragen N 700, NSC 111184, NSC 230466, PC CAT DBU, Polycat DBU, San-apro, U-CAT SA 851, DBU (GR53261X)
Nombre IUPAC 2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
SMILES C1CCN2CCCN=C2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1313
Porcentaje de pureza >95%