Learn More
Tocris Bioscience™ dBRD9
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18739116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18739116 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18739116 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6606/5
Potent and selective BRD9 Degrader (PROTAC™)
Potent and selective Degrader (PROTAC™) of BRD9 (IC50 = 56.6 nM in MOLM-13 cells). dBRD9 is composed of the BRD9 inhibitor BI 7273 conjugated to the cereblon E3 ligase ligand pomalidomide (Cat. No. 6302). Does not degrade BRD4 or BRD7 at concentrations up to 5 μM. Displays antiproliferative effects in human AML cell lines.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[[[4-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxo-2,7-naphthyridin-4-yl)-2-6-dimethoxyphenyl]methyl]methylamino]-N-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethyl]acetamide dihydrochloride
CAS 2341840-98-8
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C40H45N7O10.2HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 856.75
Tipo de producto Degrader
Pureza 98%