Learn More
DBPR108, MedChemExpress
Código de producto. 16495238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495238 10 mg 10 miligramos
16487957 5 mg 5 miligramos
16411457 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12528
MedChemExpress DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM; no inhibition on DDP8 and DPP9.
DBPR108 is a potent, selective, and orally bioavailable dipeptide-derived inhibitor of DPP4 with IC50 of 15 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DBPR108
Forma física Solid
CAS 1186426-66-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H25FN4O2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (77.07 mM)
SMILES N#C[C@H]1N(C(CNC(C)(C)CC(N2CCCC2)=O)=O)C[C@@H](F)C1
Peso molecular (g/mol) 324.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.39
Porcentaje de pureza 98.75%