Learn More
DBHDA, CVR
Código de producto. 30372151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30372151 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30372151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD826525100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DBHDA
CAS 99584-96-0
Fórmula molecular C6H10Br2N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,5-Dibromohexanediamide, NSC 126275
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12)
SMILES NC(C(Br)CCC(Br)C(N)=O)=O
Nombre IUPAC 2,5-dibromohexanodiamida
Peso molecular (g/mol) 301.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.9109
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.