Learn More
DBHDA, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DBHDA |
| CAS | 99584-96-0 |
| Fórmula molecular | C6H10Br2N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dibromohexanediamide, NSC 126275 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10Br2N2O2/c7-3(5(9)11)1-2-4(8)6(10)12/h3-4H,1-2H2,(H2,9,11)(H2,10,12) |
| SMILES | NC(C(Br)CCC(Br)C(N)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2,5-dibromohexanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 301.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.9109 |