Learn More
Tocris Bioscience™ DBHDA
Descripción
DBHDA is a reagent for synthetic biology; converts cysteine to dehydroalanine (Dha).
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 99584-96-0 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C6H10Br2N2O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.96g/mol |
| Tipo de producto | Synthetic Biology Reagent |
Para uso exclusivo en investigación