Learn More
dBET6, MedChemExpress
Descripción
dBET6 is a highly potent, selective and cell-permeable PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET, with an IC50 of 14 nM, and has antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | dBET6 |
| CAS | 1950634-92-0 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H45ClN8O7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (59.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCCCCCCCCNC(COC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)=O)C[C@H]4C5=NN=C(C)N5C6=C(C(C)=C(C)S6)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N4 |
| Peso molecular (g/mol) | 841.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 841.37 |
| Mostrar más |