Learn More
dBET1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | dBET1 |
| CAS | 1799711-21-9 |
| Fórmula molecular | C38H37ClN8O7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-[4-[[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetyl]amino]butyl]-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide, SG5-025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H37ClN8O7S/c1-19-20(2)55-38-31(19)33(22-9-11-23(39)12-10-22)42-25(34-45-44-21(3)46(34)38)17-29(49)40-15-4-5-16-41-30(50)18-54-27-8-6-7-24-32(27)37(53)47(36(24)52)26-13-14-28(48)43-35(26)51/h6-12,25-26H,4-5,13-18H2,1-3H3,(H,40,49)(H,41,50)(H,43,48,51)/t25-,26?/m0/s1 |
| SMILES | Cc1sc2c(C(=N[C@@H](CC(=O)NCCCCNC(=O)COc3cccc4C(=O)N(C5CCC(=O)NC5=O)C(=O)c34)c6nnc(C)n26)c7ccc(Cl)cc7)c1C |
| Peso molecular (g/mol) | 785.27 |