Learn More
Tocris Bioscience™ dBET1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18796666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18796666 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18796666 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6327/5
(+)-JQ1 based Degrader (PROTAC™) targeting BET bromodomains, active in vivo
Degrader (PROTAC®) comprising BET bromodomain antagonist (+)-JQ1 (Cat.No. 4499) conjugated to a cereblon E3 ubiquitin ligase ligand. Depletes BET bromodomains in cancer cell lines in vitro (EC50 = 430 nM in breast cancer cells) and induces apoptosis. Delays tumor growth and downregulates MYC in mice bearing human AML xenografts.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-[4-[[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetyl]amino]butyl]-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide
CAS 1799711-21-9
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C38H37ClN8O7S
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 785.27