Learn More
dBET1, MedChemExpress
Código de producto. 16493598
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493598 10 mg 10 miligramos
16466327 5 mg 5 miligramos
16459996 50 mg 50 miligramos
16444696 100 mg 100 miligramos
16422786 25 mg 25 miligramos
16410066 2 mg 2 miligramos
6 options
Código de producto. 16493598
Marca: Medchem Express HY101838
MedChemExpress dBET1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with an EC50 of 430 nM. dBET1 is a PROTAC that composes of (+)-JQ1 (HY-13030) linked to NSC 527179 (HY-14658) with a linker.
dBET1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD4 with an EC50 of 430 nM. dBET1 is a PROTAC that composes of (+)-JQ1 (HY-13030) linked to NSC 527179 (HY-14658) with a linker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material dBET1
CAS 1799711-21-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H37ClN8O7S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 43.33 mg/mL (55.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCCCNC(COC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)=O)C[C@H]4C5=NN=C(C)N5C6=C(C(C)=C(C)S6)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N4
Peso molecular (g/mol) 785.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.27
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death