Learn More
DBeQ, MedChemExpress
Código de producto. 16486918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486918 10 mg 10 miligramos
16439467 5 mg 5 miligramos
16472977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486918 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15945
MedChemExpress DBeQ is a selective, potent, reversible, and ATP-competitive p97 inhibitor, with an IC50 value of 1.5 μM and 1.6 μM for p97(wt) and p97(C522A), respectively; DBeQ also inhibits Vps4 with an IC50 of 11.5 μM.
DBeQ is a selective, potent, reversible, and ATP-competitive p97 inhibitor, with an IC50 value of 1.5 μM and 1.6 μM for p97(wt) and p97(C522A), respectively
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DBeQ
Forma física Solid
CAS 177355-84-9
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo JRF 12
Información de solubilidad DMSO : 35.71 mg/mL (104.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(NCC2=CC=CC=C2)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=C4C=CC=CC4=N1
Peso molecular (g/mol) 340.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.42
Porcentaje de pureza 98.05%