Learn More
DBCO-PEG5-Éster del NHS, TRC
Código de producto. 30355288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355288 10 mg 10 miligramos
30364764 1 mg 1 miligramo
30351191 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19499810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1378531-80-6
Fórmula molecular C36H43N3O11
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Peso molecular 693.74
Condiciones de envío Temperatura ambiente