Learn More
DBCO-PEG4-amina, TRC
Código de producto. 30353059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353059 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30353059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19498810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]-N-[3-(2-azatricyclo[10.4.0.04,9]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl)-3-oxopropyl]propanamide
CAS 1255942-08-5
Fórmula molecular C29 H37 N3 O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo DBCO-PEG4-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C29H37N3O6/c30-13-16-36-18-20-38-22-21-37-19-17-35-15-12-28(33)31-14-11-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23,30H2,(H,31,33)
SMILES NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCC(=O)N1Cc2ccccc2C#Cc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-[2-[2-[2-(2-aminoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]-N-[3-(2-azatriciclo[10.4.0.04,9]hexadeca-1(16),4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-il)-3-oxopropil]propanamida
Peso molecular (g/mol) 523.621
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.268