Learn More
Tocris Bioscience™ DBCO-NHS
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18725725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18725725 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18725725 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7921/25
Amine reactive and azide reactive building block
DBCO-NHS is an amine reactive and azide reactive building block. It can be used for copper-free click cycloaddition reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl-11,12-didehydro-γ-oxodibenz[b,f]azocine-5(6 H)-butanoate
CAS 1353016-71-3
Cantidad 25 mg
Objetivo Buffers, Chelators and Reagents
Fórmula molecular C23H18N2O5
Pureza 0.95