Learn More
Masterflex™ Conector macho DB15
Descripción
- Combine los conectores con cables blindado de calibre 20-22 para crear su propio cable de interfaz.
- La longitud máxima del cable es de 300 m.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Crear su propio cable |
| Para utilizar con | Unidades Masterflex™ |
| Conexión de entrada (imperial) | DB15 |
| Tipo | Conector macho |