Learn More
IKA™ BLOQUE DB 7.1
Código de producto. 13440647 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Fondo interior (métrico):
13,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo interior (métrico) unitSize
13440647 13,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13440647 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004470800
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Placa de 96 o 384 pocillos
Tipo Bloque
Anchura (métrico) 95 mm
Altura (métrico) 51 mm
Fondo (métrico) 152 mm
Fondo interior (métrico) 13,5 mm