Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Viales (17 mm) |
| No. of Places | 12 orificios |
| Tipo | Bloque |
| Anchura (métrico) | 95 mm |
| Altura (métrico) | 51 mm |
| Fondo (métrico) | 76 mm |
| Fondo interior (métrico) | 45 mm |
| Diámetro de base (métrico) | 17,8 mm |