Learn More
Davis Oxaziridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Davis Oxaziridine |
| CAS | 63160-13-4 |
| Fórmula molecular | C13H11NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Phenylsulfonyl)-3-phenyloxaziridine, 2-(Benzenesulfonyl)-3-phenyloxaziridine, 3-Phenyl-2-(phenylsulfonyl)-1,2-oxaziridine, 3-Phenyl-2-phenylsulfonyloxaziridine, 3-Phenyl-N-phenylsulfonyloxaziridine, N-(Phenylsulfonyl)phenyloxaziridine, N-Benzenesulfonyl-3-phenyloxaziridine, NSC 268112 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO3S/c15-18(16,12-9-5-2-6-10-12)14-13(17-14)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,13H |
| SMILES | O=S(=O)(N1OC1c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(bencenosulfonil)-3-feniloxaziridina |
| Peso molecular (g/mol) | 261.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.046 |