Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condensador de Davies con rosca GL
Código de producto. 11516974
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 24/29
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11516974 NS 24/29 cada uno
1 options
Código de producto. 11516974 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05215313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    127.35€ / paquete de 1
    Ahorro 68.65€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Condensadores de Davies para condensación de vapores
  • Condensadores de Davies para condensación de vapores
  • Con toma NS y cono NS
  • Con área de refrigeración de doble tamaño
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN&tr
Especificaciones
Descripción Superficie de enfriamiento - 460 cm²
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1
N.º de junta cónica estándar NS 24/29
Material Tubos DURAN™