Learn More
Daurisoline, MedChemExpress
Código de producto. 16484787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484787 50 mg 50 miligramos
16481338 5 mg 5 miligramos
16478898 10 mg 10 miligramos
16423846 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0221
MedChemExpress Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.
Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daurisoline
CAS 70553-76-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H42N2O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo (R,R)-Daurisoline
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (163.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC2=C(C=C1OC)CCN(C)[C@@H]2CC3=CC=C(O)C(OC4=CC=C(C[C@H]5N(C)CCC6=C5C=C(OC)C(OC)=C6)C=C4)=C3
Peso molecular (g/mol) 610.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.74
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death