Learn More
Daunorubicinol Clorhidrato (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30133481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133481 1 mg 1 miligramo
18081030 25 mg 25 miligramos
18033330 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1945051MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28008-53-9
Fórmula molecular C27 H31 N O10 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 566
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrodaunorubicin Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Sinónimo ((8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(1-hydroxyethyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride);
Fórmula InChI InChI=1S/C27H31NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10-11,14,16-17,22,29-30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,11?,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)O
Nombre IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metilox-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-9-(1-hidroxietil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-dione; Cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.1715
Porcentaje de pureza >95%