Learn More
Clorhidrato de daunorubicina, TRC
Código de producto. 17979629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17979629 10 mg 10 miligramos
18083430 25 mg 25 miligramos
17989729 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17979629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19450010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23541-50-6
Fórmula molecular C27 H29 N O10 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 563.98
Sinónimo Daunorubicin hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-a-l-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrochloride (1:1), (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrochloride, (8S,10S)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, hydrochloride, (8S-cis)-, Daunomycin, hydrochloride (8CI), Cerubidine, Daunoblastin, Daunomycin chlorohydrate, NDC 0082-4155, Ondena, RP 13057 hydrochloride, Rubidomycin hydrochloride
Nombre IUPAC (7S,9S)-9-acetil-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxano-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona;clorhidrato
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daunorubicin hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.1558