Learn More
Clorhidrato de daunorrubicina, Mikromol™
Código de producto. 18053360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18053360 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18053360 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0284.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de daunorrubicina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Nombres de analitos o componentes Daunorubicin hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C27 H29 N O10 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Epirubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicin Imp. D (EP), Daunorubicin hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-a-l-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Doxorubicin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Doxorubicin Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C
Nombre IUPAC (7S,9S)-9-acetil-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxano-2-il]oxi-6,9,11-trihidroxi-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 563.98
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 563,1558 g/mol