Learn More
MedChemExpress Daunorubicin hydrochloride
Código de producto. 16445528
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16445528 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16445528 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY13062
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Daunorubicin (Daunomycin) hydrochloride is a topoisomerase II inhibitor with potent anti-tumor activity.
Daunorubicin hydrochloride inhibits DNA and RNA synthesis. Daunorubicin hydrochloride is a cytotoxin that inhibits cancer cell viability and induces apoptosis and necrosis. Daunorubicin hydrochloride is also an anthracycline antibiotic. Daunorubicin hydrochloride can be used in the research of infection and variety of cancers, including leukemia, non-Hodgkin lymphomas, Ewing's sarcoma, Wilms' tumor.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Peso molecular 563.98 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 23541-50-6
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.75%
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (88.66 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 34 mg/mL (60.29 mM)
Sinónimo Daunomycin hydrochloride∣RP 13057 hydrochloride∣Rubidomycin hydrochloride
Objetivo Topoisomerase∣DNA/RNA Synthesis∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Autophagy∣Apoptosis∣Antibiotic