Learn More
R&D Systems™ Daunorubicin hydrochloride
Código de producto. 18732514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18732514 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18732514 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1467/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.27€
    218.40€ / 10 miligramos
    Ahorro 22.87€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase II inhibitor
Inhibits RNA and DNA synthesis and causes DNA fragmentation in vivo. Reduces tau mRNA levels in vitro.Anticancer agent. Exhibits activity nonlymphocytic leukemia. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C27H30ClNO10
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.99
Pureza >98%
Peso molecular 563.984