Learn More
Daunomicinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daunorubicinone |
| CAS | 21794-55-8 |
| Fórmula molecular | C21 H18 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (8S,10S)-8-Acetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, (8S-cis)-8-Acetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Daunomycinone, (+)-Daunomycinone, Daunomycin aglicone, Daunomycinon, Daunorubicin aglycone, Daunorubicinone, Leukaemomycinone C, NSC 109351 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O8/c1-8(22)21(28)6-10-13(11(23)7-21)19(26)16-15(18(10)25)17(24)9-4-3-5-12(29-2)14(9)20(16)27/h3-5,11,23,25-26,28H,6-7H2,1-2H3/t11-,21-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (7S,9S)-9-acetil-6,7,9,11-tetrahidroxi-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 398.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.1002 |