Learn More
Daun02, MedChemExpress
Descripción
Daun02 is a prodrug of the topoisomerase inhibitor Daunorubicin.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daun02 |
| CAS | 290304-24-4 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H44N2O20 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (113.02 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)OC2=CC=C(C=C2[N+]([O-])=O)COC(N[C@@H]3[C@@H]([C@@H](O[C@H](C3)O[C@H]4C[C@](C(C)=O)(CC5=C(C(C(C6=C7C(OC)=CC=C6)=O)=C(C(O)=C54)C7=O)O)O)C)O)=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 884.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 884.79 |
| Mostrar más |