Learn More
Daucosterol, MedChemExpress
Descripción
Daucosterol is a natural sterolin.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daucosterol |
| CAS | 474-58-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H60O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Eleutheroside A β-Sitosterol β-D-glucoside |
| Información de solubilidad | DMSO : 3.33 mg/mL (5.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@](CC1)([H])[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]([C@]3([H])CC2)([H])CC=C([C@]3(C)CC4)C[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5 |
| Peso molecular (g/mol) | 576.85 |
| Mostrar más |