Learn More
Datelliptium chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16440856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16440856 20 mg 20 miligramos
16410359 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00337
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Datelliptium chloride is a DNA-intercalating agent derived from ellipticine, with anti-tumor activities.
Datelliptium chloride is a DNA-intercalating agent derived from ellipticine, with anti-tumor activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Datelliptium chloride
CAS 105118-14-7
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28ClN3O
Cantidad 20 mg
Información de solubilidad H2O : 41.67 mg/mL (104.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C2C(NC3=C2C=C(O)C=C3)=C(C)C4=CC=[N+](CCN(CC)CC)C=C41.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 397.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.94
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death