Descripción
- Capacidad de almacenamiento: 64 000 valores
- Intervalo de medición: de 1 segundo a 3 horas
- Certificado de calibración
- Condiciones ambientales: -35°C a 55°C
- Fuente de alimentación: 1 batería de litio, 3,6 V
- Pantalla de estado de la fuente de alimentación
- Soporte para registrador de datos
- Ayuda de puerto de acceso por cable
- Soporte del sensor
- Incluye cable de extensión de 2 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit |
| Incluye | 1 registrador de datos, 2 sensores combinados de humedad/temperatura acoplables, cable de extensión de 2 m y 1 accesorio para montaje |
| Modelo | Th 70/70 |
| Para utilizar con (aplicación) | Temperatura y humedad |
| Para utilizar con (equipo) | Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC |
| Rango de humedad | 0 % a 100 % de humedad relativa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 110 x 35 x 85 mm |