Learn More
SI Analytics™ Cable de datos
Código de producto. 10161971 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10161971 1,5 m cada uno
1 options
Código de producto. 10161971 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285223578
 Artículo restringido
En stock
Cable de datos de 1,5 m de longitud para utilizar con tituladores Titronic™ y TitroLine™
  • Longitud de 1,5 m
  • Para su uso con tituladores de trazas Titronic 300, Titronic 500, TitroLine 5000, TitroLine 6000, 7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cable de datos de 1,5 m
Longitud (métrico) 1,5 m