Learn More
Fisherbrand™ Software de adquisición de datos Traceable™
Código de producto. 17156324 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
CD de software y cables de 1,8 m (conexiones USB, serie y de instrumentos)
Cailbration, CD de software y 6 ft Cables (conexiones USB, serie e instrumentos)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
17156324 Cailbration, CD de software y 6 ft Cables (conexiones USB, serie e instrumentos) cada uno
17110089 CD de software y cables de 1,8 m (conexiones USB, serie y de instrumentos) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17156324 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor 9008021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00€
    465.49€ / paquete de 1
    Ahorro 66.51€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
El completo software de adquisición de datos permite visualizar y almacenar en un PC las lecturas de las mediciones de hasta 8 dispositivos a la vez.
  • Muestra y almacena las lecturas de las mediciones en un PC desde hasta 8 dispositivos a la vez
  • La captura de datos se ejecuta en segundo plano, lo que permite a los usuarios trabajar en otros programas simultáneamente
  • Establece alarmas de notificación audibles y visuales, o envía inmediatamente un correo electrónico si se produce una condición de exceso o defecto
  • El software puede utilizarse para conectar un contador directamente al PC mediante un cable
  • Compruebe las tablas de especificaciones del software para conocer la compatibilidad del medidor
Especificaciones
Tipo Software de adquisición de datos
Tipo de pantalla Sin pantalla
Descripción Software de adquisición de datos con USB Cable y calibración
Incluye Cailbration, CD de software y 6 ft Cables (conexiones USB, serie e instrumentos)
Para utilizar con (equipo) 90080-09, 03313-65, 03313-66, 37804-06, 37804-07 (Traceable™ 4000, 4080, 4085, 6412, 6413)