Learn More
Dasotraline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465398 10 mg 10 miligramos
16461309 1 mg 1 miligramo
16433336 25 mg 25 miligramos
16418117 5 mg 5 miligramos
16441587 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16465398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12850A
MedChemExpress Dasotraline hydrochloride (SEP-225289 hydrochloride) is a triple reuptake inhibitor that blocks dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters with IC50 values of 4, 6, and 11 nM, respectively.
Dasotraline hydrochloride (SEP-225289 hydrochloride) is a triple reuptake inhibitor that blocks dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters with IC50 values of 4, 6, and 11 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dasotraline hydrochloride
CAS 675126-08-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16Cl3N
Cantidad 10 mg
Sinónimo SEP-225289 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.32 mM) ∣H2O : 1.61 mg/mL (4.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES N[C@@H]1CC[C@@H](C2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C3=CC=CC=C31.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 328.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.66
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation