Learn More
N-óxido de dasatinib, Mikromol™
Descripción
N-óxido de dasatinib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib N-Oxide |
| CAS | 910297-52-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Dasatinib N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H26 Cl N7 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxido-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-4-oxido-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, Dasatinib N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26ClN7O3S/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(34-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)29-6-8-30(33,9-7-29)10-11-31/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27) |
| SMILES | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CC[N+]([O-])(CCO)CC4)s2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[4-(2-hidroxietil)-4-oxidopiperazin-4-io-1-il]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Mostrar más |