Learn More
Dasatinib monohidrato, TRC
Product Code. 30366701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30366701 250 mg 250 miligramos
30353346 1 g 1 g
30362913 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30366701 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD193638250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 863127-77-9
Fórmula molecular C22 H26 Cl N7 O2 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 506.02
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, hydrate (1:1), 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, monohydrate (9CI), BMS 35482503, Dasatinib hydrate, Dasatinib monohydrate
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenilo)-2-[[6-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]-2-metilpirimidina-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida; hidratar
SMILES O.Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4
Specifications
Nombre del producto químico o material Dasatinib monohydrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26ClN7O2S.H2O/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31;/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.1663
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.