Learn More
Monohidrato de dasatinib, Mikromol™
Código de producto. 30051510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051510 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051510 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3451.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dasatinib monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dasatinib monohydrate
CAS 863127-77-9
Nombres de analitos o componentes Dasatinib monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H26 Cl N7 O2 S . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, hydrate (1:1), 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, monohydrate (9CI), BMS 35482503, Dasatinib hydrate, Dasatinib monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26ClN7O2S.H2O/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31;/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27);1H2
SMILES O.Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4
Nombre IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida; hidrato
Peso molecular (g/mol) 506.02
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 505,1663 g/mol