Learn More
Dasatinib, MedChemExpress
Descripción
Dasatinib (BMS-354825) is a highly potent, ATP competitive, orally active dual Src/Bcr-Abl inhibitor with potent antitumor activity. The Kis are 16 pM and 30 pM for Src and Bcr-Abl, respectively. Dasatinib inhibits Bcr-Abl and Src with IC50s of apoptosis and autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 302962-49-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H26ClN7O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | BMS-354825 |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (512.28 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |