missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dasatinib hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16471536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16471536 500 mg 500 miligramos
16490936 200 mg 200 miligramos
16404696 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16471536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10181A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dasatinib (BMS-354825) hydrochloride is a highly potent, ATP competitive, orally active dual Src/Bcr-Abl inhibitor with potent antitumor activity. The Kis are 16 pM and 30 pM for Src and Bcr-Abl, respectively. Dasatinib hydrochloride inhibits Bcr-Abl and Src with IC50s of apoptosis and autophagy.

Dasatinib (BMS-354825) hydrochloride is a highly potent, ATP competitive, orally active dual Src/Bcr-Abl inhibitor with potent antitumor activity. The Kis are 16 pM and 30 pM for Src and Bcr-Abl, respectively. Dasatinib hydrochloride inhibits Bcr-Abl and Src with IC50s of apoptosis and autophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dasatinib hydrochloride
Forma física Solid
CAS 854001-07-3
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27Cl2N7O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo BMS-354825 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 15 mg/mL (28.60 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (19.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(S1)NC2=NC(C)=NC(N3CCN(CC3)CCO)=C2)NC4=C(C=CC=C4Cl)C.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 524.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.47
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.