Learn More
Dasatinib hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Dasatinib (BMS-354825) hydrochloride is a highly potent, ATP competitive, orally active dual Src/Bcr-Abl inhibitor with potent antitumor activity. The Kis are 16 pM and 30 pM for Src and Bcr-Abl, respectively. Dasatinib hydrochloride inhibits Bcr-Abl and Src with IC50s of apoptosis and autophagy.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 854001-07-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H27Cl2N7O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | BMS-354825 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 15 mg/mL (28.60 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 10 mg/mL (19.07 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |