Learn More
Impureza dimérica de dasatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib Dimeric Impurity |
| CAS | 910297-61-9 |
| Fórmula molecular | C36H34Cl2N12O2S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,2'-[1,4-Piperazinediylbis[(2-methyl-6,4-pyrimidinediyl)imino]]bis[N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H34Cl2N12O2S2/c1-19-7-5-9-23(37)31(19)47-33(51)25-17-39-35(53-25)45-27-15-29(43-21(3)41-27)49-11-13-50(14-12-49)30-16-28(42-22(4)44-30)46-36-40-18-26(54-36)34(52)48-32-20(2)8-6-10-24(32)38/h5-10,15-18H,11-14H2,1-4H3,(H,47,51)(H,48,52)(H,39,41,43,45)(H,40,42,44,46) |
| SMILES | O=C(NC1=C(Cl)C=CC=C1C)C2=CN=C(NC3=CC(N4CCN(C5=NC(C)=NC(NC6=NC=C(C(NC7=C(C)C=CC=C7Cl)=O)S6)=C5)CC4)=NC(C)=N3)S2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[4-[6-[[5-[(2-cloro-6-metilfenil)carbamoil]-1,3-tiazol-2-il]amino]-2-metilpirimidin-4-il]piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 801.77 |