Learn More
Dasatinib-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib piperazinyl-d8 |
| CAS | 1132093-70-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 D8 H19 Cl N6 O2 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-Chloro-6-methylphenyl]-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl-d8]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide, BMS-354825-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27ClN6O2S/c1-15-4-3-5-18(24)22(15)28-23(32)19-14-25-21(33-19)13-17-12-20(27-16(2)26-17)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31/h3-5,12,14,31H,6-11,13H2,1-2H3,(H,28,32)/i6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(CCO)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2cc(Cc3ncc(s3)C(=O)Nc4c(C)cccc4Cl)nc(C)n2)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloro-6-metil-fenil)-2-[[2-metil-6-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]pirimidin-4-il]metil]tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 495.07 |
| Mostrar más |