Learn More
Ácido carboxílico de dasatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib Carboxylic Acid |
| CAS | 910297-53-9 |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl N7 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Piperazineacetic acid, 4-[6-[[5-[[(2-chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-, 4-[6-[[5-[[(2-Chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazineacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN7O3S/c1-13-4-3-5-15(23)20(13)28-21(33)16-11-24-22(34-16)27-17-10-18(26-14(2)25-17)30-8-6-29(7-9-30)12-19(31)32/h3-5,10-11H,6-9,12H2,1-2H3,(H,28,33)(H,31,32)(H,24,25,26,27) |
| SMILES | Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CC(=O)O)CC4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[6-[[5-[(2-cloro-6-metilfenil)carbamoil]-1,3-tiazol-2-il]amino]-2-metilpirimidin-4-il]piperazin-1-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 501.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 501.135 |