Learn More
Éster etílico del ácido carboxílico de dasatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib Carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 910297-62-0 |
| Fórmula molecular | C24H28ClN7O3S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-[6-[[5-[[(2-Chloro-6-methylphenyl)amino]carbonyl]-2-thiazolyl]amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]-1-piperazineacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28ClN7O3S/c1-4-35-21(33)14-31-8-10-32(11-9-31)20-12-19(27-16(3)28-20)29-24-26-13-18(36-24)23(34)30-22-15(2)6-5-7-17(22)25/h5-7,12-13H,4,8-11,14H2,1-3H3,(H,30,34)(H,26,27,28,29) |
| SMILES | O=C(C1=CN=C(NC2=CC(N3CCN(CC(OCC)=O)CC3)=NC(C)=N2)S1)NC4=C(C)C=CC=C4Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(4-(6-((5-((2-cloro-6-metilfenil)carbamoil)tiazol-2-il)amino)-2-metilpirimidin-4-il)piperazin-1-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 530.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.17 |