Learn More
Carbaldehído de dasatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasatinib Carbaldehyde |
| CAS | 2112837-79-1 |
| Fórmula molecular | C21 H22 Cl N7 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formyl-1-piperazinyl)-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]- (ACI), N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-(4-formyl-1-piperazinyl)-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22ClN7O2S/c1-13-4-3-5-15(22)19(13)27-20(31)16-11-23-21(32-16)26-17-10-18(25-14(2)24-17)29-8-6-28(12-30)7-9-29/h3-5,10-12H,6-9H2,1-2H3,(H,27,31)(H,23,24,25,26) |
| SMILES | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(nc(C)n3)N4CCN(CC4)C=O)s2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-(4-formilpiperazin-1-il)-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 471.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.1244 |