Learn More
Dasabuvir, TRC
Código de producto. 30357973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357973 5 mg 5 miligramos
30364092 25 mg 25 miligramos
30357275 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1935505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132935-63-7
Fórmula molecular C26 H27 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 493.57
Sinónimo Methanesulfonamide, N-[6-[5-(3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-3-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxyphenyl]-2-naphthalenyl]-, N-[6-[5-(3,4-Dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-3-(1,1-dimethylethyl)-2-methoxyphenyl]-2-naphthalenyl]methanesulfonamide, ABT 333, Dasabuvir, N-[6-[3-tert-Butyl-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-2-methoxyphenyl]naphthalen-2-yl]methanesulfonamide
Nombre IUPAC N-[6-[3-tert-butil-5-(2,4-dioxopirimidina-1-il)-2-metoxifenilnaftalen-2-il-metanosulfonamida
SMILES COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)N2C=CC(=O)NC2=O)c3ccc4cc(NS(=O)(=O)C)ccc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dasabuvir
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27N3O5S/c1-26(2,3)22-15-20(29-11-10-23(30)27-25(29)31)14-21(24(22)34-4)18-7-6-17-13-19(28-35(5,32)33)9-8-16(17)12-18/h6-15,28H,1-5H3,(H,27,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.1671