Learn More
Dasabuvir, MedChemExpress
Descripción
Dasabuvir (ABT-333) is a nonnucleoside hepatitis C virus (HCV) polymerase inhibitor. Dasabuvir inhibits RNA-dependent RNA polymerase encoded by the HCV NS5B gene. Dasabuvir inhibits genotype 1a (strain H77) and 1b (strain Con1) replicons, with EC50 values of 7.7 and 1.8 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dasabuvir |
| CAS | 1132935-63-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H27N3O5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ABT-333 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 46 mg/mL (93.20 mM) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C2C=C(C3=CC(N(C(N4)=O)C=CC4=O)=CC(C(C)(C)C)=C3OC)C=CC2=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 493.57 |
| Mostrar más |