Learn More
DASA-58, MedChemExpress
Código de producto. 16473707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473707 50 mg 50 miligramos
16467596 100 mg 100 miligramos
16450198 5 mg 5 miligramos
16427738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19330
MedChemExpress DASA-58 is a potential pyruvate kinase isozyme (PKM2) allosteric activator. DASA-58 can be used for the research of metabolism and kinds of cancer.
DASA-58 is a potential pyruvate kinase isozyme (PKM2) allosteric activator. DASA-58 can be used for the research of metabolism and kinds of cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DASA-58
CAS 1203494-49-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23N3O6S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.17 mM)
SMILES NC1=CC=CC(S(=O)(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)=O)CCC2)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 453.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.53
Porcentaje de pureza 98.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death