Learn More
Darusentan, MedChemExpress
Descripción
Darusentan (Lu-135252) is a selective endothelin receptor A (ET-A) receptor antagonist, which binds with a Ki of 1.4 nM to the ET-A receptor and a Ki of 184 nM to ET-B receptor, respectively with a 100-fold selectivity for ETA rather than ETB receptors. Darusentan competes for radiolabeled endothelin binding in rat aortic vascular smooth muscle cells (RAVSMs) membranes with single-site kinetics, exhibiting a Ki of 13 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Darusentan |
| Forma física | Solid |
| CAS | 171714-84-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H22N2O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Lu-135252 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |